Learn More
4-Chromanone, 98 + %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11433584
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11433584 100 g 100g
11413584 5 g 5g
11423584 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11433584 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A11242.22
 Article restreint
Expédition estimée: 29-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 491-37-2 | C9H8O2 | 148.161 g/mol
4-Chromanone has been used to study the substrate specificity and catalytic ability of 4-hydroxyacetophenone monooxygenase isolated from Pseudomonas fluorescens ACB
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le composé 4-chromanone a été utilisé pour étudier la spécificité du substrat et la capacité catalytique d’une monooxygénase de 4-hydroxyacétophénone isolée de Pseudomonas fluorescens ACB
Solubilité
Légèrement soluble dans l’eau.
Remarques
Incompatible avec les agents oxydants et l’humidité. Conserver à l’abri des oxydants. Stocker à 2-8°C.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 491-37-2
Formule moléculaire C9H8O2
Poids moléculaire (g/mol) 148.161
Numéro MDL MFCD00006840
Clé InChI MSTDXOZUKAQDRL-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-chromanone, chroman-4-one, chromanone, 4h-1-benzopyran-4-one, 2,3-dihydro, 2,3-dihydro-4h-chromen-4-one, 2,3-dihydro-1-benzopyran-4-one, isochromanone, 3,4-dihydro-2h-1-benzopyran-4-one, 2,3-dihydro-4h-1-benzopyran-4-one, dihydrochromone
CID PubChem 68110
Nom IUPAC 2,3-dihydrochromen-4-one
SMILES C1COC2=CC=CC=C2C1=O
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Chromanone
Point de fusion 36°C to 40°C
Point d’ébullition 127°C to 128°C (13 mmHg)
Point d’éclair 110°C (230°F)
Indice de réfraction 1.575
Quantité 100 g
Beilstein 124652
Informations sur la solubilité Slightly soluble in water.
Poids de la formule 148.16
Pourcentage de pureté ≥98%