Learn More
Tocris Bioscience™ 4-CMTB
Description
Free fatty acid receptor FFA2 agonist (pEC50 = 6.38) and positive allosteric modulator. Binds at a site distinct from the orthosteric site; modulates the activity of short-chain fatty acids at FFA2 via the FFA2 second extracellular loop (ECL2).
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 4-CMTB |
| Quantité | 50 mg |
| Poids de la formule | 294.8 |
| Pureté | >98% |
| Poids moléculaire | 294.797 |