Learn More
4-cumylphénol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11401027
Change view
Click to view available options
Quantité:
100 g
250 g
Conditionnement:
100g
250g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11401027 250 g 250g
11374739 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11401027 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur B23410.30
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 599-64-4 | C15H16O | 212.292 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 599-64-4
Formule moléculaire C15H16O
Poids moléculaire (g/mol) 212.292
Numéro MDL MFCD00002365
Clé InChI QBDSZLJBMIMQRS-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-cumylphenol, p-cumylphenol, 4-2-phenylpropan-2-yl phenol, p-cumyl phenol, phenol, 4-1-methyl-1-phenylethyl, 4-1-methyl-1-phenylethyl phenol, 4-alpha-cumylphenol, 4-dimethylphenylmethyl phenol, 4-hydroxydiphenyldimethylmethane, 2-phenyl-2-4-hydroxyphenyl propane
CID PubChem 11742
ChEBI CHEBI:35092
Nom IUPAC 4-(2-Phénylpropane-2-yl)phénol
SMILES CC(C)(C1=CC=CC=C1)C2=CC=C(C=C2)O
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Cumylphenol
Point de fusion 70°C to 73°C
Densité 1.115
Point d’ébullition 189°C to 191°C (10 mmHg)
Point d’éclair 160°C (320°F)
Quantité 250 g
Beilstein 1870517
Poids de la formule 212.29
Pourcentage de pureté 97%