Learn More
4-Cumylphenol, TRC
Code produit 30010449
Change view
Click to view available options
Quantité:
500 mg
5 g
Conditionnement:
500mg
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30010449 500 mg 500mg
30004538 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 30010449 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCC834580500MG
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 599-64-4
Formule moléculaire C15 H16 O
Poids moléculaire (g/mol) 212.29
Synonyme p-(α,α-Dimethylbenzyl)-phenol, 4-(1-Methyl-1-phenylethyl)phenol, 2-(4-Hydroxyphenyl)-2-phenylpropane, 2-Phenyl-2-(4-hydroxyphenyl)propane, 4-(Dimethylphenylmethyl)phenol, 4-(α,α-Dimethylbenzyl)phenol, 4-Hydroxydiphenyldimethylmethane, 4-α-Cumylphenol, NSC 6237, PCP, p-(α,α-Dimethylbenzyl)phenol, p-(α-Cumyl)phenol, p-Cumylphenol
Nom IUPAC 4-(1-methyl-1-phenyl-ethyl)phenol
SMILES CC(C)(c1ccccc1)c2ccc(O)cc2
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Cumylphenol
Notes de qualité de la pureté HPLC
Quantité 500 mg
Formule InChI InChI=1S/C15H16O/c1-15(2,12-6-4-3-5-7-12)13-8-10-14(16)11-9-13/h3-11,16H,1-2H3
Poids de la formule 212.1201
Pourcentage de pureté >95%