Learn More
Acide 4-cyano-2-fluorobenzèneboronique, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15437638
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
15437638 1 g 1g
15447638 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15437638 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H61134.03
Demander un format en vrac ou personnalisé
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
4-Cyano-2-fluorobenzeneboronic acid is used an active pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
L’acide 4-cyano-2-fluorobenzèneboronique est utilisé comme intermédiaire pharmaceutique actif.
Remarques
Conserver le récipient bien fermé. Stocker dans des conditions fraîches et sèches et dans des récipients bien scellés. Incompatible avec les agents oxydants.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1150114-77-4
Formule moléculaire C7H5BFNO2
Poids moléculaire (g/mol) 164.93
Numéro MDL MFCD07644472
Clé InChI HFAUMAIVCYTVQR-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-cyano-2-fluorophenyl boronic acid, boronic acid, b-4-cyano-2-fluorophenyl, acmc-2099nb, 4-borono-3-fluorobenzonitrile, 4-cyano-2-fluoro-phenylboronic acid, 4-cyano-2-fluorobenzeneboronic acid
CID PubChem 44755209
Nom IUPAC Acide (4-cyano-2-fluorophényl)boronique
SMILES OB(O)C1=C(F)C=C(C=C1)C#N
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Cyano-2-fluorobenzeneboronic acid
Quantité 1 g
Poids de la formule 164.93
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Solide