Learn More
Ester pinacol de lʼacide 4-cyano-2-fluorobenzèneboronique, 96 %, Thermo Scientific™
Code produit 15454756
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15454756 250 mg 250mg
15444756 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15454756 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H59067.MD
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1035235-29-0
Formule moléculaire C13H15BFNO2
Poids moléculaire (g/mol) 247.08
Numéro MDL MFCD09998162
Clé InChI FEUINZSEHIJUBU-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3-fluoro-4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl benzonitrile, 4-cyano-2-fluorophenylboronic acid, pinacol ester, 4-cyano-2-fluorophenylboronic acid pinacol ester, 4-cyano-2-fluorobenzeneboronic acid pinacol ester, 3-fluoro-4-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl benzonitrile, 4-cyano-2-fluorophenylboronicacidpinacolester, 4-cyano-2-fluorobenzeneboronic acid, pinacol ester, 3-fluoro-4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2 dioxaborolan-2-yl-benzonitrile, 3-fluoro-4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3-dioxaborolan-2-yl benzonitrile, 3-fluoro-4-4,4,5,5-tetramethyl 1,3,2-dioxaborolan-2-yl benzenecarbonitrile
CID PubChem 44755210
Nom IUPAC 3-fluoro-4-(4,4,5,5-tétraméthyl-1,3,2-dioxaborolane-2-yl)benzonitrile
SMILES CC1(C)OB(OC1(C)C)C1=C(F)C=C(C=C1)C#N
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Cyano-2-fluorobenzeneboronic acid pinacol ester
Point de fusion 68°C to 70°C
Quantité 250 mg
Poids de la formule 247.08
Pourcentage de pureté 96%