Learn More
Acide 4-cyano-2-fluorobenzoïque, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11395555
Change view
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
1g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11395555 5 g 5g
11385555 1 g 1g
11305565 25 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11395555 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L19722.06
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 164149-28-4 | C8H4FNO2 | 165.12 g/mol
4-Cyano-2-fluorobenzoic acid is an important raw material and intermediate used in organic synthesis, pharmaceuticals agrochemicals and dyestuff fields.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
L’acide 4-cyano-2-fluorobenzoïque est une importante matière première et un intermédiaire utilisé dans la synthèse organique, les produits agrochimiques pharmaceutiques et les champs de colorants.
Solubilité
Insoluble dans l’eau.
Remarques
Maintenez le récipient bien scellé. Stocker dans un endroit sec et frais, dans des récipients bien scellés. Incompatible avec les agents oxydants.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 164149-28-4
Formule moléculaire C8H4FNO2
Poids moléculaire (g/mol) 165.12
Numéro MDL MFCD03094454
Clé InChI KEJMSTJTAWACNI-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-fluoro-4-cyanobenzoic acid, benzoic acid, 4-cyano-2-fluoro, 4-cyano-2-fluoro-benzoic acid, 4-cyano-2-fluorobenzoicacid, pubchem4603, acmc-1bzbk, intermediates-zcf02232, 2-fluoro4-cyanobenzoic acid, ksc489o1d, 4-carboxy-3-fluorobenzonitrile
CID PubChem 590659
Nom IUPAC Acide 4-cyano-2-fluorobenzoïque
SMILES OC(=O)C1=C(F)C=C(C=C1)C#N
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Cyano-2-fluorobenzoic acid
Point de fusion 214°C to 218°C
Quantité 5 g
Beilstein 8051929
Informations sur la solubilité Insoluble in water.
Poids de la formule 165.12
Pourcentage de pureté 98%