Learn More
4-cyano-3-iodopyridine, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11322269
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11322269 1 g 1g
15413647 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11322269 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H27247.03
 Article restreint
Expédition estimée: 29-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 10386-28-4 | Molecular Formula: C6H3IN2 | Molecular Weight: 230.008 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 10386-28-4
Formule moléculaire C6H3IN2
Poids moléculaire (g/mol) 230.008
Numéro MDL MFCD08729285
Clé InChI KMFIQUYSWTUCGD-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3-iodoisonicotinonitrile, 4-cyano-3-iodopyridine, 3-iodo-4-pyridinecarbonitrile, 3-iodo-isonicotinonitrile, acmc-1c8uo, 4-pyridinecarbonitrile,3-iodo, 3-iodanylpyridine-4-carbonitrile
CID PubChem 12180887
Nom IUPAC 3-iodopyridine-4-carbonitrile
SMILES C1=CN=CC(=C1C#N)I
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Cyano-3-iodopyridine
Point de fusion 119°C to 122°C
Quantité 1 g
Numéro UN UN3439
Sensibilité Light sensitive
Poids de la formule 230.01
Pourcentage de pureté 98%