Learn More
4-Cyano-3-trifluorométhylphénylisothiocyanate, TRC
Code produit 30360740
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 g
Conditionnement:
10g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30360740 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30360740 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCC98764010G
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Cyano-3-trifluoromethylphenylisothiocyanate
CAS 143782-23-4
Formule moléculaire C9H3F3N2S
Quantité 10 g
Synonyme 4-Isothiocyanato-2-trifluoromethylbenzonitrile
Formule InChI InChI=1S/C9H3F3N2S/c10-9(11,12)8-3-7(14-5-15)2-1-6(8)4-13/h1-3H
SMILES FC(F)(F)c1cc(ccc1C#N)N=C=S
Nom IUPAC 4-isothioprine-2-(trifluorométhyl)benzonitrile
Poids moléculaire (g/mol) 228.19