Learn More
4-Cyano-3-trifluorométhylphénylisothiocyanate, TRC
Product Code. 30348908
Change view
Click to view available options
Quantité:
1 g
Unit Size:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantité Unit Size
30348908 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 30348908 Supplier Toronto Research Chemicals Supplier No. TRCC9876401G
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Nom chimique ou matériau 4-Cyano-3-trifluoromethylphenylisothiocyanate
CAS 143782-23-4
Formule moléculaire C9H3F3N2S
Quantité 1 g
Synonyme 4-Isothiocyanato-2-trifluoromethylbenzonitrile
Formule InChI InChI=1S/C9H3F3N2S/c10-9(11,12)8-3-7(14-5-15)2-1-6(8)4-13/h1-3H
SMILES FC(F)(F)c1cc(ccc1C#N)N=C=S
Nom IUPAC 4-isothioprine-2-(trifluorométhyl)benzonitrile
Poids moléculaire (g/mol) 228.19