Learn More
4-Cyano-4-(3-méthoxyphényl)-1-méthylpipéridine, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit 11372759
Change view
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11372759 5 g 5g
11362759 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11372759 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H27677.06
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 5460-79-7
Formule moléculaire C14H18N2O
Poids moléculaire (g/mol) 230.311
Numéro MDL MFCD05857265
Clé InChI COYLNHITVXBZPK-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-3-methoxyphenyl-1-methylpiperidine-4-carbonitrile, 1-methyl-4-cyano-4-3-methoxyphenyl piperidine, 1-methyl-4-cyano-4-3-methoxyphenyl-piperidine, unii-nnp3veh42y, nnp3veh42y, 4-cyano-4-3-methoxyphenyl-1-methylpiperidine, 4-3-methoxyphenyl-1-methyl-4-piperidinecarbonitrile, 4-3-methoxyphenyl-1-methyl-piperidine-4-carbonitrile, 4-piperidinecarbonitrile, 4-3-methoxyphenyl-1-methyl, acmc-1b1ys
CID PubChem 79580
Nom IUPAC 4-(3-méthoxyphényle)-1-méthylepipéridine-4-carbonitrile
SMILES CN1CCC(CC1)(C#N)C2=CC(=CC=C2)OC
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Cyano-4-(3-methoxyphenyl)-1-methylpiperidine
Point de fusion 43°C to 47°C
Quantité 5 g
Numéro UN UN3439
Poids de la formule 230.31
Pourcentage de pureté 97%