Learn More
4-Cyano-4’-n-octyloxybiphényle, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15451358
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15451358 5 g 5g
15441358 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15451358 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H55191.06
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 52364-73-5 | C21H25NO | 307.437 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 52364-73-5
Formule moléculaire C21H25NO
Poids moléculaire (g/mol) 307.437
Numéro MDL MFCD00075145
Clé InChI GPGGNNIMKOVSAG-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4'-octyloxy-4-biphenylcarbonitrile, 4'-octyloxy-1,1'-biphenyl-4-carbonitrile, 4-cyano-4'-octyloxybiphenyl, 8ocb, octyloxycyanobiphenyl, 4-cyano-4'-octoxybiphenyl, 1,1'-biphenyl-4-carbonitrile, 4'-octyloxy, m 24 liquid crystal, 4-octyloxycyanodiphenyl, 4-4-octyloxyphenyl benzonitrile
CID PubChem 104173
Nom IUPAC 4-(4-octoxyphényl)benzonitrile
SMILES CCCCCCCCOC1=CC=C(C=C1)C2=CC=C(C=C2)C#N
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Cyano-4'-n-octyloxybiphenyl
Point de fusion 51°C to 77°C
Point d’éclair 113°C (235°F)
Quantité 5 g
Poids de la formule 307.44
Pourcentage de pureté 97%