Learn More
4-cyano-4’’-n-pentyl-p-terphényl, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11435197
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
0.5 g
2.5 g
Conditionnement:
0.50g
2.50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11435197 0.5 g 0.50g
11425197 2.5 g 2.50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11435197 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur B22607.02
 Article restreint
Expédition estimée: 01-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 54211-46-0 | C24H23N | 325.455 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 54211-46-0
Formule moléculaire C24H23N
Poids moléculaire (g/mol) 325.455
Numéro MDL MFCD00799423
Clé InChI AITQOXOBSMXBRV-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-pentyl-1,1':4',1-terphenyl-4-carbonitrile, 4-cyano-4-n-pentyl-p-terphenyl, 4-cyano-4-pentyl-p-terphenyl, 1,1':4',1-terphenyl-4-carbonitrile, 4-pentyl, 4-4-4-pentylphenyl phenyl benzonitrile, pubchem9116, 4-pentyl-p-terphenyl-4-carbonitrile, 4-cyano-4'-pentyl-p-terphenyl
CID PubChem 104707
Nom IUPAC 4-[4-(4-Pentylphényl)phényl]benzonitrile
SMILES CCCCCC1=CC=C(C=C1)C2=CC=C(C=C2)C3=CC=C(C=C3)C#N
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Cyano-4''-n-pentyl-p-terphenyl
Point de fusion 128°C to 130°C
Quantité 0.5 g
Numéro UN UN3439
Poids de la formule 325.45
Pourcentage de pureté 99%