Learn More
4-cyano-4’-n-pentylbiphényle, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11454907
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11454907 5 g 5g
11444907 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11454907 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur B21856.06
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 40817-08-1 | C18H19N | 249.357 g/mol
4-Cyano-4'-n-pentylbiphenyl is used in the preparation of 4'-pentylbiphenyl-4-carboxylic acid by acidic hydrolysis using sulfuric acid as a reagent.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le 4-cyano-4′-n-pentylbiphényl est utilisé dans la préparation de l’acide 4′-pentylbiphényl-4-carboxylique par hydrolyse acide à utilisant l’acide sulfurique comme réactif.
Solubilité
Miscible avec l’acétone, le chloroforme, le toluène, l’acétonitrile, le chlorure de méthylène. Immiscible avec l’eau.
Remarques
Hygroscopique. Incompatible avec les agents oxydants forts.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 40817-08-1
Formule moléculaire C18H19N
Poids moléculaire (g/mol) 249.357
Numéro MDL MFCD00036350
Clé InChI HHPCNRKYVYWYAU-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-cyano-4'-pentylbiphenyl, 4'-pentyl-1,1'-biphenyl-4-carbonitrile, 4-cyano-4'-n-pentylbiphenyl, 1,1'-biphenyl-4-carbonitrile, 4'-pentyl, 4'-pentyl-4-biphenylcarbonitrile, 4-pentyl-4'-cyanobiphenyl, 4'-amyl-4-biphenylcarbonitrile, 4'-pentylbiphenyl-4-carbonitrile, 4-amyl-4'-cyanobiphenyl, 4-n-pentyl-4'-cyanobiphenyl
CID PubChem 92319
Nom IUPAC 4-(4-Pentylphényl)benzonitrile
SMILES CCCCCC1=CC=C(C=C1)C2=CC=C(C=C2)C#N
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Cyano-4'-n-pentylbiphenyl
Point de fusion 22°C to 23°C
Densité 1.008
Point d’ébullition 212°C to 215°C (3 mmHg)
Point d’éclair >110°C (230°F)
Indice de réfraction 1.533
Quantité 5 g
Numéro UN UN3276
Informations sur la solubilité Miscible with Acetone,chloroform,toluene,acetonitrile,methylene chloride. Immiscible with water.
Poids de la formule 249.36
Pourcentage de pureté 99%
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • 4-Cyano-4'-n-pentylbiphenyl
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H312-Nocif par contact cutané.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H332-Nocif par inhalation.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: 4-Cyano-4'-n-pentylbiphenyl