Learn More
4-Cyano-4'-N-pentylbiphényle, TRC
Code produit 30351508
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
Conditionnement:
25g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30351508 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30351508 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCC98939825G
 Article restreint
Expédition estimée: 03-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Cyano-4'-N-pentylbiphenyl
CAS 40817-08-1
Formule moléculaire C18H19N
Quantité 25 g
Synonyme 5-BB-C, 5BF, 5CB, 5TsB, BDH-K 15, C 1550, CB 5, CB 5 (Liquid Crystal), CPB, K 15, K 15 (Liquid Crystal), LC 5CB, PCB (Liquid Crystal), Pentyl Cyanobiphenyl, p-Amyl-p'-cyanobiphenyl, p-Cyano-p'-pentylbiphenyl, p-Pentyl-p'-cyanobiphenyl, p-n-Amylbenzylidene-p'-cyanoaniline, p-n-Pentyl-p'-cyanobiphenyl, p'-Cyano-p-pentylbiphenyl, 4-Pentyl-4'-cyanobiphenyl, 4-n-Amyl-4'-cyanobiphenyl, 4-n-Pentyl-4'-cyanobiphenyl, 4'-Amyl-4-cyanobiphenyl, 4'-Cyano-4-pentylbiphenyl, 4'-Pentyl-4-biphenylcarbonitrile, 4'-Pentyl-4-cyanobiphenyl, 4'-n-Pentyl-4-biphenylcarbonitrile, 4'-n-Pentyl-4-cyanobiphenyl, 4-Cyano-4'-pentyldiphenyl, 4'-Pentyl[1,1'-biphenyl]-4-carbonitrile, 4,4'-n-Pentylcyanobiphenyl, 4-Amyl-4'-cyanobiphenyl, 4-Cyano-4'-n-pentyl-1,1'-biphenyl, 4-Cyano-4'-n-pentylbiphenyl, 4-Cyano-4'-n-pentyldiphenyl, 4-Cyano-4'-pentyl-1,1'-biphenyl
Formule InChI InChI=1S/C18H19N/c1-2-3-4-5-15-6-10-17(11-7-15)18-12-8-16(14-19)9-13-18/h6-13H,2-5H2,1H3
SMILES CCCCCc1ccc(cc1)c2ccc(cc2)C#N
Nom IUPAC 4-(4-pentylphényl)benzonitrile
Poids moléculaire (g/mol) 249.35
Poids de la formule 249.1517