Learn More
4-Cyano-4'-n-pentyloxybiphényl, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11369769
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11369769 5 g 5g
11359769 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11369769 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur B22477.06
 Article restreint
Expédition estimée: 25-11-2026
Ajouter au panier
CAS: 52364-71-3 | C18H19NO | 265.356 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 52364-71-3
Formule moléculaire C18H19NO
Poids moléculaire (g/mol) 265.356
Numéro MDL MFCD00074879
Clé InChI RDISTOCQRJJICR-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4'-pentyloxy-1,1'-biphenyl-4-carbonitrile, 4-cyano-4'-pentyloxybiphenyl, 4-pentyloxy-4'-cyanobiphenyl, 4-amyloxycyanodiphenyl, 5ocb, 1,1'-biphenyl-4-carbonitrile, 4'-pentyloxy, 4'-pentyloxy biphenyl-4-carbonitrile, 5cob, m 15 liquid crystal, nzh k 1
CID PubChem 104171
Nom IUPAC 4-(4-Pentoxyphényl)benzonitrile
SMILES CCCCCOC1=CC=C(C=C1)C2=CC=C(C=C2)C#N
Specifications
Nom chimique ou matériau 4-Cyano-4'-n-pentyloxybiphenyl
Point de fusion 48° cloudy
Point d’éclair >110°C (230°F)
Quantité 5 g
Numéro UN UN3439
Poids de la formule 281.42
Pourcentage de pureté 99%