Learn More
Chlorhydrate de 4-Cyano-4-phénylpipéridine, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11462040
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
10 g
Conditionnement:
10g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11462040 10 g 10g
11452040 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11462040 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H28414.09
 Article restreint
Expédition estimée: 24-11-2026
Ajouter au panier
CAS: 51304-58-6 | C12H15ClN2 | 222.716 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 51304-58-6
Formule moléculaire C12H15ClN2
Poids moléculaire (g/mol) 222.716
Numéro MDL MFCD00012775
Clé InChI CQPHZBOPSZGTJM-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-cyano-4-phenylpiperidine hydrochloride, 4-phenylpiperidine-4-carbonitrile hydrochloride, 4-cyano-4-phenylpiperidinehydrochloride, 4-phenylpiperidine-4-carbonitrile, chloride, 4-phenylpiperidine-4-carbonitrile hcl, pubchem19077, acmc-20a3zw, 4-cyano-4-phenylpiperidine hcl, timtec-bb sbb003334, 4-phenylisonipecotonitrile hydrochloride
CID PubChem 3084973
Nom IUPAC 4-phénylpipéridine-4-carbonitrile;chlorhydrate
SMILES C1CNCCC1(C#N)C2=CC=CC=C2.Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Cyano-4-phenylpiperidine hydrochloride
Point de fusion 210°C to 214°C
Quantité 10 g
Numéro UN UN3439
Poids de la formule 222.71
Pourcentage de pureté 97%