Learn More
4-Cyano-N,N-diméthylbenzamide, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 4-Cyano-N,N-dimethylbenzamide |
| CAS | 24167-50-8 |
| Formule moléculaire | C10H10N2O |
| Quantité | 50 mg |
| Formule InChI | InChI=1S/C10H10N2O/c1-12(2)10(13)9-5-3-8(7-11)4-6-9/h3-6H,1-2H3 |
| SMILES | CN(C)C(=O)c1ccc(cc1)C#N |
| Nom IUPAC | 4-cyno-N,N-diméthylbenzamide |
| Poids moléculaire (g/mol) | 174.19 |
| Poids de la formule | 174.0793 |