Learn More
4’-cyanoacétanilide, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11442777
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11442777 5 g 5g
11457127 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11442777 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A14941.06
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 35704-19-9 | C9H8N2O | 160.18 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 35704-19-9
Formule moléculaire C9H8N2O
Poids moléculaire (g/mol) 160.18
Numéro MDL MFCD00001814
Clé InChI UFKRTEWFEYWIHD-UHFFFAOYSA-N
Synonyme n-4-cyanophenyl acetamide, 4-cyanoacetanilide, 4-acetamidobenzonitrile, acetamide, n-4-cyanophenyl, 4'-cyanoacetanilide, p-acetamidobenzonitirle, acetanilide, 4'-cyano, p-acetylamino-benzonitrile, p-cyanoacetanilide, p-acetaminobenzonitrile
CID PubChem 37256
Nom IUPAC N-(4-cyanophenyl)acetamide
SMILES CC(=O)NC1=CC=C(C=C1)C#N
Spécification
Nom chimique ou matériau 4'-Cyanoacetanilide
Point de fusion 204°C to 206°C
Quantité 5 g
Poids de la formule 160.18
Pourcentage de pureté 98%