Learn More
Acide 4-cyanobenzénébrique, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11374865
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11374865 1 g 1g
11384865 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11374865 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L18007.03
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 126747-14-6 | C7H6BNO2 | 146.94 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 126747-14-6
Formule moléculaire C7H6BNO2
Poids moléculaire (g/mol) 146.94
Numéro MDL MFCD01318968
Clé InChI CEBAHYWORUOILU-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-cyanophenyl boronic acid, 4-cyanobenzeneboronic acid, 4-dihydroxyboranyl benzonitrile, 4-cyano-phenyl-boronic acid, 4-boronobenzonitrile, p-cyanophenylboronic acid, 4-cyanobenzene boronic acid, boronic acid, 4-cyanophenyl, 4-cyano-phenyl boronic acid
CID PubChem 2734326
Nom IUPAC Acide (4-cyanophényl)boronique
SMILES OB(O)C1=CC=C(C=C1)C#N
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Cyanobenzeneboronic acid
Point de fusion >300°C
Quantité 1 g
Beilstein 6593772
Poids de la formule 146.94
Pourcentage de pureté 98%