Learn More
4-ester pinacol de lʼacide cyanobenzèneboronique, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11377629
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11377629 5 g 5g
11367629 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11377629 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H28208.06
 Article restreint
Expédition estimée: 01-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 171364-82-2 | C13H16BNO2 | 229.09 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 171364-82-2
Formule moléculaire C13H16BNO2
Poids moléculaire (g/mol) 229.09
Numéro MDL MFCD03093897
Clé InChI HOPDTPGXBZCBNP-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl benzonitrile, 4-cyanophenylboronic acid pinacol ester, 4-cyanobenzeneboronic acid pinacol ester, 4-cyanophenylboronic acid, pinacol ester, benzonitrile, 4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl, 4-cyanobenzeneboronic acid, pinacol ester, 2-4-cyanophenyl-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane, 4-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl benzonitrile, 4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2 dioxaborolan-2-yl-benzonitrile, 4-cyanophenylboronicacidpinacolester
CID PubChem 2734625
Nom IUPAC 4-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)benzonitrile
SMILES CC1(C)OB(OC1(C)C)C1=CC=C(C=C1)C#N
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Cyanobenzeneboronic acid pinacol ester
Quantité 5 g
Poids de la formule 229.08
Pourcentage de pureté 97%