Learn More
4-cyanobenzènesulfonamide, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15404487
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
15404487 1 g 1g
15414487 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15404487 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H31836.03
 Article restreint
Expédition estimée: 02-09-2026
Ajouter au panier
CAS: 3119-02-6 | C7H6N2O2S | 182.20 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 3119-02-6
Numéro MDL MFCD02089633
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Cyanobenzenesulfonamide
Point de fusion 168°C to 171°C
Odeur Odorless
Formule moléculaire C7H6N2O2S
Quantité 1 g
Synonyme 4-cyanobenzene-1-sulfonamide, p-cyanobenzenesulfonamide, 4-cyanobenzenesulphonamide, benzenesulfonamide, p-cyano, 4-cyano-benzenesulfonamide, benzenesulfonamide, 4-cyano, p-cyanobenzenesulphonamide, benzenesulfonamide, 4-cyano-9ci, 4-sulphamoylbenzonitrile, wln: zswr dcn
Clé InChI UZECCNDOASGYNH-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1=CC(=CC=C1C#N)S(=O)(=O)N
Nom IUPAC 4-cyanobenzènesulfonamide
Poids moléculaire (g/mol) 182.20
CID PubChem 76566
Poids de la formule 182.2
Pourcentage de pureté 97%