Learn More
4-cyanobenzènesulfonamide, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15414487
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15414487 5 g 5g
15404487 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15414487 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H31836.06
 Article restreint
Expédition estimée: 02-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 3119-02-6 | C7H6N2O2S | 182.20 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 3119-02-6
Numéro MDL MFCD02089633
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Cyanobenzenesulfonamide
Point de fusion 168°C to 171°C
Odeur Odorless
Formule moléculaire C36H30Pb2
Quantité 5 g
Synonyme hexaphenyldilead, hexaphenyldiplumbane, dilead, hexaphenyl, lead, hexaphenyldi, diplumbane, hexaphenyl, unii-km5rj5fzy2, km5rj5fzy2, diplumbane, 1,1,1,2,2,2-hexaphenyl, hexaphenyldilead iv
Clé InChI SOLOHWWGJALNFO-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1=CC=C(C=C1)[Pb](C2=CC=CC=C2)C3=CC=CC=C3.C1=CC=C(C=C1)[Pb](C2=CC=CC=C2)C3=CC=CC=C3
Nom IUPAC Triphénylplomb
Poids moléculaire (g/mol) 877.00
CID PubChem 6327846
Poids de la formule 182.2
Pourcentage de pureté 97%