Learn More
4-Acide-cyanobenzoïque, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11462777
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11462777 100 g 100g
11448426 5 g 5g
11452777 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11462777 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A15434.22
 Article restreint
Expédition estimée: 29-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 619-65-8 | C8H5NO2 | 147.133 g/mol
4-Cyanobenzoic acid is used as an inhibitor. 4-cyanobenzaldehyde and 4-cyanobenzoic acid can inhibit both the monophenolase activity and the diphenolase activity of mushroom tyrosinase.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
L’acide 4-cyanobenzoïque est utilisé comme inhibiteur. L’acide 4-cyanobenzaldéhyde et l’acide 4-cyanobenzoïque peuvent inhiber l’activité de la monophénolase et l’activité de la diphénolase de la tyrosinase des champignons.
Solubilité
Soluble dans le méthanol.
Remarques
Sensible à l’air. Incompatible avec les oxydants forts, les acides forts, les bases fortes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 619-65-8
Formule moléculaire C8H5NO2
Poids moléculaire (g/mol) 147.133
Numéro MDL MFCD00002528
Clé InChI ADCUEPOHPCPMCE-UHFFFAOYSA-N
Synonyme p-cyanobenzoic acid, benzoic acid, 4-cyano, p-carboxybenzonitrile, 4-carboxybenzonitrile, benzoic acid, p-cyano, 4-cyano-benzoic acid, 4-cyano benzoic acid, benzoicacid, 4-cyano, 4-cyanobenzoicacid, para-cyanobenzoic acid
CID PubChem 12087
Nom IUPAC Acide 4-cyanobenzoïque
SMILES C1=CC(=CC=C1C#N)C(=O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Cyanobenzoic acid
Point de fusion ∼221°C (decomposition)
Quantité 100 g
Beilstein 1862865
Sensibilité Air Sensitive
Informations sur la solubilité Soluble in methanol.
Poids de la formule 147.13
Pourcentage de pureté 98%