Learn More
Acide 4-cyanobenzoïque, TRC
Code produit 30362306
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
Conditionnement:
5g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30362306 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30362306 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCC9623255G
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Cyanobenzoic Acid
CAS 619-65-8
Formule moléculaire C8H5NO2
Quantité 5 g
Synonyme p-Cyanobenzoic Acid, 4-Carboxybenzonitrile, NSC 6306, p-Carboxybenzonitrile, p-Cyanobenzoic Acid
Formule InChI InChI=1S/C8H5NO2/c9-5-6-1-3-7(4-2-6)8(10)11/h1-4H,(H,10,11)
SMILES OC(=O)c1ccc(cc1)C#N
Nom IUPAC Acide 4-cyanobenzoïque
Poids moléculaire (g/mol) 147.13
Poids de la formule 147.032