Learn More
4-cyanobenzophénone, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11492418
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11492418 5 g 5g
11482418 1 g 1g
11402428 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11492418 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A15764.06
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    190.74€
    163.65€ / 5g
    Économisez 27.09€
    14% de réduction
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 1503-49-7 | C14H9NO | 207.232 g/mol
Substituted benzophenones are used to determine the quantum yields for norbornadiene(N)quadricyclane(Q) and QN isomerization. It is employed as a triplet sensitizers.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Les benzophénones substituées sont utilisées pour déterminer les rendements quantiques pour l’isomérisation du norbornadiène(N)→quadricyclane(Q) et du Q→N. Il est utilisé comme sensibilisateur de triplet.
Solubilité
Insoluble dans l’eau.
Remarques
Conserver à température ambiante. Tenir à l’écart des agents oxydants forts.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1503-49-7
Formule moléculaire C14H9NO
Poids moléculaire (g/mol) 207.232
Numéro MDL MFCD00016382
Clé InChI YSZWJJANSNFQMM-UHFFFAOYSA-N
CID PubChem 73921
Nom IUPAC 4-benzoylbenzonitrile
SMILES C1=CC=C(C=C1)C(=O)C2=CC=C(C=C2)C#N
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Cyanobenzophenone
Point de fusion 110°C to 114°C
Quantité 5 g
Numéro UN UN3439
Beilstein 641181
Synonyme 4-cyanobenzophenone, 4-benzoyl-benzonitrile, benzonitrile, 4-benzoyl, 4-cyano-benzophenon, 4-cyano-benzophenone, acmc-20amk8, #, benzonitrile,4-benzoyl, 4-phenylcarbonyl benzenecarbonitrile
Informations sur la solubilité Insoluble in water.
Poids de la formule 207.23
Pourcentage de pureté 98%