Learn More
Alcool 4-cyanobenzyle, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15410608
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15410608 5 g 5g
15420608 250 mg 250mg
15400608 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 15410608 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H54283.06
 Article restreint
Expédition estimée: 21-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 874-89-5 | C8H7NO | 133.15 g/mol
4-Cyanobenzyl alcohol is used as pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
L’alcool 4-cyanobenzyle est utilisé comme intermédiaire pharmaceutique.
Solubilité
Insoluble dans l’eau.
Remarques
Stable dans les conditions de stockage recommandées. Incompatible avec les agents oxydants.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 874-89-5
Formule moléculaire C8H7NO
Poids moléculaire (g/mol) 133.15
Numéro MDL MFCD00870633
Clé InChI XAASLEJRGFPHEV-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-hydroxymethyl benzonitrile, 4-cyanobenzyl alcohol, p-cyanobenzyl alcohol, ccris 5116, benzonitrile, 4-hydroxymethyl, 4-cyanobenzenemethanol, 4-cyanophenyl methanol, 4-hydroxymethyl-benzonitrile, 4 hydroxymethyl-benzonitrile
CID PubChem 160549
Nom IUPAC 4-(hydroxyméthyl)benzonitrile
SMILES OCC1=CC=C(C=C1)C#N
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Cyanobenzyl alcohol
Point de fusion 32°C to 36°C
Quantité 5 g
Numéro UN UN3439
Informations sur la solubilité Insoluble in water.
Poids de la formule 133.15
Pourcentage de pureté 97%