Learn More
Acide carboxylique 4‘-cyanobiphényle3, 95 %, Thermo Scientific™
Code produit 15458397
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15458397 1 g 1g
15468397 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15458397 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H51906.03
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 149506-93-4
Formule moléculaire C14H9NO2
Poids moléculaire (g/mol) 223.231
Numéro MDL MFCD04117352
Clé InChI WLUGFHVTVXLVFB-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4'-cyano-biphenyl-3-carboxylic acid, 3-4-cyanophenyl benzoic acid, 4'-cyanobiphenyl-3-carboxylic acid, 4'-cyano-3-biphenylcarboxylic acid, 4'-cyano 1,1'-biphenyl-3-carboxylic acid, 4'-cyano-1,1'-biphenyl-3-carboxylic acid, acmc-20aix9, amtda032, 3-carboxy-4'-cyanobiphenyl, 4-3-carboxyphenyl benzonitrile
CID PubChem 2757953
Nom IUPAC Acide 3-(4-cyanophényl)benzoïque
SMILES C1=CC(=CC(=C1)C(=O)O)C2=CC=C(C=C2)C#N
Spécification
Nom chimique ou matériau 4'-Cyanobiphenyl-3-carboxylic acid
Quantité 1 g
Poids de la formule 223.23
Pourcentage de pureté 95%