Learn More
4-Cyanobisphényle, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11336889
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 g
50 g
Conditionnement:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11336889 10 g 10g
11346889 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11336889 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H26791.09
Demander un format en vrac ou personnalisé
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 2920-38-9 | C13H9N | 179.22 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 2920-38-9
Formule moléculaire C13H9N
Poids moléculaire (g/mol) 179.22
Numéro MDL MFCD00001821
Clé InChI BPMBNLJJRKCCRT-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-cyanobiphenyl, 1,1'-biphenyl-4-carbonitrile, 4-biphenylcarbonitrile, p-phenylbenzonitrile, p-cyanobiphenyl, biphenyl-4-carbonitrile, 4-phenylbenzenecarbonitrile, 4-biphenylcarboxylic acid nitrile, 4-cyanodiphenyl
CID PubChem 18021
Nom IUPAC 4-phénylbenzonitrile
SMILES N#CC1=CC=C(C=C1)C1=CC=CC=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Cyanobiphenyl
Point de fusion 85°C to 87°C
Point d’éclair >110°C (230°F)
Quantité 10 g
Numéro UN UN3439
Beilstein 1907924
Poids de la formule 179.22
Pourcentage de pureté 95%