Learn More
4-cyanoimidazole, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15577729 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
15577729 1 g 1g
15587729 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15577729 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 461360010
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 57090-88-7 | C4H3N3 | 93.09 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 57090-88-7
Formule moléculaire C4H3N3
Poids moléculaire (g/mol) 93.09
Numéro MDL MFCD00233358
Clé InChI NWVGXXPWOYZODV-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 1h-imidazole-4-carbonitrile, 4-cyanoimidazole, 4-cyano-1h-imidazole, 3h-imidazole-4-carbonitrile, imidazole-4-carbonitrile, pubchem18770, acmc-209lvz, 5-imidazole carbonitrile, 1h-imidazol-4-kohlenitrile, ksc269a8n
CID PubChem 564457
Nom IUPAC 1H-imidazole-5-carbonitrile
SMILES N#CC1=CN=CN1
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Cyanoimidazole
Point de fusion 32.0°C to 35.0°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 94% min. (HPLC)
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 1 g
Poids de la formule 93.09
Pourcentage de pureté 95%
compliance-icons
Identifiant produit
  • 4-Cyanoimidazole
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 3
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H311-Toxique par contact cutané.
  • H331-Toxique par inhalation.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H301-Toxique en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P310-EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin./
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P311-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
  • P337+P313-Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.