Learn More
Acide 4-(cyanométhoxy)phénylboronique, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11916141 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11916141 1 g 1g
11926141 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11916141 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 445400010
 Article restreint
Expédition estimée: 09-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 947533-23-5 | Molecular Formula: C8H8BNO3 | Molecular Weight: 176.97 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics.Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique.Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 947533-23-5
Formule moléculaire C8H8BNO3
Poids moléculaire (g/mol) 176.97
Numéro MDL MFCD09908170
Clé InChI GKJPNYHKHSLHCC-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-cyanomethoxyphenylboronic acid, 4-cyanomethoxy phenyl boronic acid, 4-cyanomethoxy phenylboronic acid, acmc-209rtj
CID PubChem 21918429
Nom IUPAC Acide [4-(cyanométhoxy)phényl]boronique
SMILES OB(O)C1=CC=C(OCC#N)C=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-(Cyanomethoxy)phenylboronic acid
Plage de pourcentage du dosage 96% min. (HPLC)
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 1 g
Poids de la formule 176.97
Pourcentage de pureté 97%
compliance-icons
Product Identifier
  • 4-(Cyanomethoxy)phenylboronic acid
Signal Word
  • Attention
Hazard Category
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Hazard Statement
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
Precautionary Statement
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.