Learn More
4-cyanophénol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10224520 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
500 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
10224520 25 g Flacon en verre 25g
10396120 100 g Flacon en verre 100g
10096083 500 g Flacon en verre 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10224520 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 110830250
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    48.30€
    43.65€ / 25g
    Économisez 4.65€
    9% de réduction
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 767-00-0 | C7H5NO | 119.12 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 767-00-0
Formule moléculaire C7H5NO
Poids moléculaire (g/mol) 119.12
Numéro MDL MFCD00002312
Clé InChI CVNOWLNNPYYEOH-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-cyanophenol, p-hydroxybenzonitrile, p-cyanophenol, benzonitrile, 4-hydroxy, benzonitrile, p-hydroxy, 4-cyano phenol, 4-hydroxybenzoic acid nitrile, 4-hydroxy-benzonitrile, 4-hydroxy benzonitrile, 4-hydroxybenzenecarbonitrile
CID PubChem 13019
ChEBI CHEBI:38622
Nom IUPAC 4-hydroxybenzonitrile
SMILES C1=CC(=CC=C1C#N)O
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Cyanophenol
% min. CAS 98.5
% max. CAS 100.0
Point de fusion 110°C to 113°C
Couleur Gris-beige à blanc
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 99%
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire NCC6H4OH
Quantité 25 g
Beilstein 10, 167
Informations sur la solubilité Solubility in water: slightly soluble
Poids de la formule 119.12
Pourcentage de pureté 99%
Forme physique Poudre cristalline
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • 4-Cyanophenol
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P332+P313-En cas d'irritation cutanée: consulter un médecin.
  • P337+P313-Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.