Learn More
4-Cyanophénol, TRC
Code produit 30357356
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 g
Conditionnement:
10g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30357356 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30357356 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCC98221510G
 Article restreint
Expédition estimée: 08-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Hydroxybenzonitrile
CAS 767-00-0
Formule moléculaire C7 H5 N O
Quantité 10 g
Synonyme Benzonitrile, 4-hydroxy- (9CI, ACI), 4-Hydroxybenzonitrile (ACI), Benzonitrile, p-hydroxy- (6CI, 8CI), 4-Cyanophenol, 4-Hydroxycyanobenzene, NSC 400524, p-Cyanophenol, p-Hydroxybenzonitrile
Formule InChI InChI=1S/C7H5NO/c8-5-6-1-3-7(9)4-2-6/h1-4,9H
SMILES Oc1ccc(cc1)C#N
Nom IUPAC 4-hydroxybenzonitrile
Poids moléculaire (g/mol) 119.12
Poids de la formule 119.0371
Nom du produit
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.