Learn More
4-Cyanophénol, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 4-Hydroxybenzonitrile |
| CAS | 767-00-0 |
| Formule moléculaire | C7 H5 N O |
| Quantité | 100 g |
| Synonyme | Benzonitrile, 4-hydroxy- (9CI, ACI), 4-Hydroxybenzonitrile (ACI), Benzonitrile, p-hydroxy- (6CI, 8CI), 4-Cyanophenol, 4-Hydroxycyanobenzene, NSC 400524, p-Cyanophenol, p-Hydroxybenzonitrile |
| Formule InChI | InChI=1S/C7H5NO/c8-5-6-1-3-7(9)4-2-6/h1-4,9H |
| SMILES | Oc1ccc(cc1)C#N |
| Nom IUPAC | 4-hydroxybenzonitrile |
| Poids moléculaire (g/mol) | 119.12 |
| Poids de la formule | 119.0371 |