Learn More
4-Cyanophénol, TRC
Code produit 30365188
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
50 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
30365188 50 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30365188 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCC98221550G
 Article restreint
Expédition estimée: 08-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Hydroxybenzonitrile
CAS 767-00-0
Formule moléculaire C7 H5 N O
Quantité 50 g
Synonyme Benzonitrile, 4-hydroxy- (9CI, ACI), 4-Hydroxybenzonitrile (ACI), Benzonitrile, p-hydroxy- (6CI, 8CI), 4-Cyanophenol, 4-Hydroxycyanobenzene, NSC 400524, p-Cyanophenol, p-Hydroxybenzonitrile
Formule InChI InChI=1S/C7H5NO/c8-5-6-1-3-7(9)4-2-6/h1-4,9H
SMILES Oc1ccc(cc1)C#N
Nom IUPAC 4-hydroxybenzonitrile
Poids moléculaire (g/mol) 119.12
Poids de la formule 119.0371