Learn More
4-n-hexylbenzoate de 4-cyanophényl, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11440647
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11440647 1 g 1g
11450647 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11440647 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur B22471.03
 Article restreint
Expédition estimée: 11-08-2026
Ajouter au panier
CAS: 50793-85-6 | C20H21NO2 | 307.39 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 50793-85-6
Formule moléculaire C20H21NO2
Poids moléculaire (g/mol) 307.39
Numéro MDL MFCD00600506
Clé InChI DEUWEGPRKHPNKB-UHFFFAOYSA-N
Synonyme benzoic acid, 4-hexyl-, 4-cyanophenyl ester, 4-cyanophenyl 4-n-hexylbenzoate, p-cyanophenyl p-hexylbenzoate, 4-cyanophenyl 4-hexylbenzoate, 4-hexylbenzoic acid 4-cyanophenyl, 4-n-hexylbenzoic acid 4-cyanophenyl ester
CID PubChem 170907
Nom IUPAC 4-hexylbenzoate de (4-cyanophényle)
SMILES CCCCCCC1=CC=C(C=C1)C(=O)OC1=CC=C(C=C1)C#N
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Cyanophenyl 4-n-hexylbenzoate
Point de fusion 44°C to 47°C
Quantité 1 g
Poids de la formule 307.39
Pourcentage de pureté 99%