Learn More
Ester pinacolique de l'acide 4-(cyanophényl)boronique, TRC
Code produit 30356765
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 g
Conditionnement:
10g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30356765 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30356765 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCC98204510G
 Article restreint
Expédition estimée: 09-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-(Cyanophenyl)boronic Acid Pinacol Ester
CAS 171364-82-2
Formule moléculaire C13H16BNO2
Quantité 10 g
Synonyme 1,1,2,2-Tetramethyldimethylene (4-cyanophenyl)boronate
Formule InChI InChI=1S/C13H16BNO2/c1-12(2)13(3,4)17-14(16-12)11-7-5-10(9-15)6-8-11/h5-8H,1-4H3
SMILES N#CC1=CC=C(C=C1)B2OC(C(O2)(C)C)(C)C
Nom IUPAC 4-(4,4,5,5-tétraméthyl-1,3,2-dioxarolan-2-yl)benzonitrile
Poids moléculaire (g/mol) 229.08
Poids de la formule 229.13