Learn More
Isocyanate de 4-cyanophényl, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10450663 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10450663 5 g Flacon en verre 5g
10258473 25 g Flacon en verre 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10450663 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 405970050
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 40465-45-0 | Molecular Formula: C8H4N2O | Molecular Weight: 144.13 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 40465-45-0
Formule moléculaire C8H4N2O
Poids moléculaire (g/mol) 144.13
Numéro MDL MFCD00037038
Clé InChI TVSXDZNUTPLDKY-UHFFFAOYSA-N
CID PubChem 170380
Nom IUPAC 4-isocyanatobenzonitrile
SMILES C1=CC(=CC=C1C#N)N=C=O
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Cyanophenyl isocyanate
% min. CAS 94.0
% max. CAS 100.0
Point de fusion 102°C
Couleur Blanc à beige
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 94% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire NCC6H4NCO
Quantité 5 g
Synonyme 4-cyanophenyl isocyanate, benzonitrile, 4-isocyanato, 4-cyanophenylisocyanate, p-cyanophenyl isocyanate, benzonitrile,4-isocyanato, 4-isocyanatobenzenecarbonitrile, 4-cyanophenylisocyanat, p-cyanophenylisocyanate, #, 1-cyano-4-isocyanato-benzene
Informations sur la solubilité Solubility in water: insoluble (dec). Other solubilities: soluble in toluene and chloroform
Poids de la formule 144.13
Pourcentage de pureté 95%
Forme physique Aiguilles cristallines ou Solide
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • 4-Cyanophenyl isocyanate
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H312-Nocif par contact cutané.
  • H332-Nocif par inhalation.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
RUO– À des fins de recherche uniquement