Learn More
Isothiocyanate de 4-cyanophényle, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11388275
Change view
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11388275 1 g 1g
11398275 5 g 5g
11308285 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11388275 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L10173.03
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 2719-32-6 | C8H4N2S | 160.194 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 2719-32-6
Formule moléculaire C8H4N2S
Poids moléculaire (g/mol) 160.194
Numéro MDL MFCD00041085
Clé InChI DZFKAXLNKZXNHD-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-cyanophenyl isothiocyanate, benzonitrile, 4-isothiocyanato, p-cyanophenyl isothiocyanate, 4-cyanophenylisothiocyanate, 4-cyano-phenyl-isothiocyanate, 4-isothiocyanatobenzenenitrile, 4-isothiocyanato-benzonitrile, benzonitrile,4-isothiocyanato, isothiocyanic acid, p-cyanophenyl ester, benzenenitrile, 4-isothiocyanato
CID PubChem 17626
Nom IUPAC 4-isothiocyanatobenzonitrile
SMILES C1=CC(=CC=C1C#N)N=C=S
Specifications
Nom chimique ou matériau 4-Cyanophenyl isothiocyanate
Point de fusion 118°C to 122°C
Odeur Irritating
Quantité 1 g
Numéro UN UN2923
Beilstein 2802621
Sensibilité Moisture sensitive
Poids de la formule 160.2
Pourcentage de pureté 98%