Learn More
Acide 4-cyanophénylboronique, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10405852 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
10 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
10g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10405852 1 g Flacon en verre 1g
10115363 10 g Flacon en verre 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10405852 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 359040010
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    80.15€
    69.65€ / 1g
    Économisez 10.50€
    13% de réduction
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 126747-14-6 | C7H6BNO2 | 146.94 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 126747-14-6
Formule moléculaire C7H6BNO2
Poids moléculaire (g/mol) 146.94
Numéro MDL MFCD01318968
Clé InChI CEBAHYWORUOILU-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-cyanophenyl boronic acid, 4-cyanobenzeneboronic acid, 4-dihydroxyboranyl benzonitrile, 4-cyano-phenyl-boronic acid, 4-boronobenzonitrile, p-cyanophenylboronic acid, 4-cyanobenzene boronic acid, boronic acid, 4-cyanophenyl, 4-cyano-phenyl boronic acid
CID PubChem 2734326
Nom IUPAC Acide (4-cyanophényl)boronique
SMILES OB(O)C1=CC=C(C=C1)C#N
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Cyanophenylboronic acid
% min. CAS 96.0
% max. CAS 100.0
Point de fusion >300°C
Couleur Blanc à jaune
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 96% min. (HPLC)
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 1 g
Informations sur la solubilité Solubility in water: insoluble
Poids de la formule 146.94
Pourcentage de pureté 97%
Forme physique Poudre
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • 4-Cyanophenylboronic acid
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.