Learn More
Acide 4-cyanophénylboronique, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 4-Cyanophenylboronic Acid |
| CAS | 126747-14-6 |
| Formule moléculaire | C7H6BNO2 |
| Quantité | 25 g |
| Synonyme | (p-Cyanophenyl)boronic Acid, 4-Cyanobenzeneboronic Acid, 4-Cyanophenylboric Acid |
| Formule InChI | InChI=1S/C7H6BNO2/c9-5-6-1-3-7(4-2-6)8(10)11/h1-4,10-11H |
| SMILES | OB(O)c1ccc(cc1)C#N |
| Nom IUPAC | Acide (4-cyanophényl)boronique |
| Poids moléculaire (g/mol) | 146.94 |
| Poids de la formule | 147.0492 |