Learn More
Acide 4-cyanophénylboronique, TRC
Code produit 30354710
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
Conditionnement:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30354710 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30354710 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCC9896901G
 Article restreint
Expédition estimée: 03-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Cyanophenylboronic Acid
CAS 126747-14-6
Formule moléculaire C7H6BNO2
Quantité 1 g
Synonyme (p-Cyanophenyl)boronic Acid, 4-Cyanobenzeneboronic Acid, 4-Cyanophenylboric Acid
Formule InChI InChI=1S/C7H6BNO2/c9-5-6-1-3-7(4-2-6)8(10)11/h1-4,10-11H
SMILES OB(O)c1ccc(cc1)C#N
Nom IUPAC Acide (4-cyanophényl)boronique
Poids moléculaire (g/mol) 146.94
Poids de la formule 147.0492