Learn More
Chlorhydrate de 4-cyanophénylhydrazine, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11409687
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11409687 5 g 5g
11419687 25 g 25g
11429687 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11409687 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur B22157.06
Demander un format en vrac ou personnalisé
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 2863-98-1 | C7H7N3 | 133.15 g/mol
It is an important raw material and intermediate used in organic synthesis, pharmaceuticals, agrochemicals and dyestuff.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Il s’agit d’une importante matière première et intermédiaire utilisée dans la synthèse organique, les produits pharmaceutiques, les produits agrochimiques et les colorants.
Solubilité
Soluble dans le méthanol.
Remarques
Sensible à l’humidité. Conserver à l’écart des agents oxydants forts, de l’eau / de l’humidité.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 2863-98-1
Formule moléculaire C7H7N3
Poids moléculaire (g/mol) 133.15
Numéro MDL MFCD00673994
Clé InChI DZUUSHCOMPROCJ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-cyanophenylhydrazine hydrochloride, 4-hydrazinylbenzonitrile hydrochloride, 4-hydrazinobenzonitrile hydrochloride, 4-cyanophenylhydrazine hcl, benzonitrile, 4-hydrazino-, monohydrochloride, 4-hydrazino-benzonitrile; hydrochloride, pubchem13684, 4-cyanophenylhydrazine-hcl, acmc-1co7p, ksc205o1j
CID PubChem 16212962
Nom IUPAC 4-hydrazinylbenzonitrile;chlorhydrate
SMILES NNC1=CC=C(C=C1)C#N
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Cyanophenylhydrazine hydrochloride
Point de fusion ∼243°C (decomposition)
Quantité 5 g
Beilstein 3565486
Sensibilité Moisture sensitive
Informations sur la solubilité Soluble in methanol.
Poids de la formule 169.61
Pourcentage de pureté 97%