Learn More
Chlorhydrate de 4-cyanophénylhydrazine, TRC
Code produit 30352560
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 g
Conditionnement:
10g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30352560 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30352560 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCC98753510G
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Nom chimique ou matériau 4-Cyanophenylhydrazine Hydrochloride
CAS 2863-98-1
Formule moléculaire C7H8ClN3
Quantité 10 g
Synonyme 4-Hydrazinylbenzonitrile Hydrochloride, 4-(Hydrazino)benzonitrile Hydrochloride
Formule InChI InChI=1S/C7H7N3.ClH/c8-5-6-1-3-7(10-9)4-2-6;/h1-4,10H,9H2;1H
SMILES Cl.NNc1ccc(cc1)C#N
Nom IUPAC 4-hydrazinylbenzonitrile ;chlorhydrate
Poids moléculaire (g/mol) 169.61
Poids de la formule 169.0407