Learn More
Chlorhydrate de 4-cyanophénylhydrazine, TRC
Code produit 30367781
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
Conditionnement:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30367781 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30367781 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCC9875351G
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Cyanophenylhydrazine Hydrochloride
CAS 2863-98-1
Formule moléculaire C7H8ClN3
Quantité 1 g
Synonyme 4-Hydrazinylbenzonitrile Hydrochloride, 4-(Hydrazino)benzonitrile Hydrochloride
Formule InChI InChI=1S/C7H7N3.ClH/c8-5-6-1-3-7(10-9)4-2-6;/h1-4,10H,9H2;1H
SMILES Cl.NNc1ccc(cc1)C#N
Nom IUPAC 4-hydrazinylbenzonitrile ;chlorhydrate
Poids moléculaire (g/mol) 169.61
Poids de la formule 169.0407