Learn More
Bromure de 4-cyanophénylzinc, 0,5 M dans THF, conditionné sous Argon dans des flacons ChemSeal™ refermables, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15465335
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
50 mL
Conditionnement:
50mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15465335 50 mL 50mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15465335 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H58211.AD
 Article restreint
Expédition estimée: 21-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 131379-14-1 | C7H4BrNZn | 247.4 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le bromure de 4-cyanophénylzinc est utilisé pour produire du biphényl-4-carbonitrile.
Solubilité
Réagit avec l’eau.
Remarques
Incompatible avec les agents oxydants, l’air, les bases et la chaleur. Sensible à l’air. Conserver sous le sèche-linge
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Cyanophenylzinc bromide
Note relative au nom Packaged under Argon in resealable ChemSeal™ bottles
CAS 131379-14-1
Densité 0.98
Formule moléculaire C7H4BrNZn
Numéro MDL MFCD00671984
Quantité 50 mL
Numéro UN UN3399
Sensibilité Air sensitive; May form a precipitate
Synonyme zinc 2+ ion 4-cyanobenzen-1-ide bromide, zinc bromide 4-cyanobenzen-1-ide 1/1/1
Informations sur la solubilité Reacts with water.
Clé InChI HEOMKTNNZDZMJZ-UHFFFAOYSA-M
SMILES C1=CC(=CC=[C-]1)C#N.[Zn+2].[Br-]
Nom IUPAC zinc;benzonitrile;bromure
Poids moléculaire (g/mol) 247.4
CID PubChem 54750729
Poids de la formule 247.4