Learn More
4-cyanopyrazole, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 4-Cyanopyrazole |
| CAS | 31108-57-3 |
| Formule moléculaire | C4H3N3 |
| Quantité | 500 mg |
| Synonyme | Pyrazole-4-carbonitrile, 1H-Pyrazole-4-carbonitrile |
| Formule InChI | InChI=1S/C4H3N3/c5-1-4-2-6-7-3-4/h2-3H,(H,6,7) |
| SMILES | N#Cc1cn[nH]c1 |
| Nom IUPAC | 1H-pyrazole-4-carbitrile |
| Poids moléculaire (g/mol) | 93.09 |
| Poids de la formule | 93.0327 |