Learn More
4-Cyanopyridine-2-acide carboxylique, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15477167
Change view
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
15477167 250 mg 250mg
15467167 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15477167 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H34233.MD
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
CAS: 640296-19-1 | C7H4N2O2 | 148.121 g/mol
4-cyanopyridine, and p- chlorobenzonitrile system which produces only amides, without the corresponding carboxylic acids.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le système 4-cyanopyridine et p- chlorobenzonitrile qui ne produit que des amides, sans les acides carboxyliques correspondants.
Remarques
Conserver à température ambiante. Incompatible avec les agents oxydants forts.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 640296-19-1
Formule moléculaire C7H4N2O2
Poids moléculaire (g/mol) 148.121
Numéro MDL MFCD09152773
Clé InChI CMKZSIGRFONKKC-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-cyano-2-pyridinecarboxylic acid, 4-cyanopicolinic acid, 2-pyridinecarboxylic acid, 4-cyano, 4-cyano-2-picolinic acid, 4-cyano-pyridine-2-carboxylic acid, 2-pyridinecarboxylic acid, 4-cyano-9ci
CID PubChem 24213769
Nom IUPAC Acide 4-cyanopyridine-2-carboxylique
SMILES C1=CN=C(C=C1C#N)C(=O)O
Tekniske data
Nom chimique ou matériau 4-Cyanopyridine-2-carboxylic acid
Point de fusion ∽210°C (decomposition)
Quantité 250 mg
Numéro UN UN3439
Poids de la formule 148.1
Pourcentage de pureté 95%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 4-Cyanopyridine-2-carboxylic acid
Signalord
  • Attention
Farekategori
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Faresætning
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H312-Nocif par contact cutané.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H332-Nocif par inhalation.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
Sikkerhedssætning
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.
  • P332+P313-En cas d'irritation cutanée: consulter un médecin.
  • P337+P313-Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: 4-Cyanopyridine-2-carboxylic acid
RUO – Research Use Only
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.