Learn More
4-cyanopyridine, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10453585 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
500 g
2.5 kg
Conditionnement:
Flacon en plastique
Flacon en verre
Conditionnement:
100g
2.50kg
25g
500g
5g
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10453585 25 g Flacon en verre 25g
10376170 5 g Flacon en verre 5g
10070790 100 g Flacon en plastique 100g
10655142 500 g Flacon en plastique 500g
11906291 2.5 kg Flacon en plastique 2.50kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Code produit 10453585 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 110870250
ChemsChrom Mega Deals
Utilisez le code promo 27993
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
Expédition estimée: 03-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 100-48-1 | C6H4N2 | 104.11 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 100-48-1
Formule moléculaire C6H4N2
Poids moléculaire (g/mol) 104.11
Numéro MDL MFCD00006417
Clé InChI GPHQHTOMRSGBNZ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-cyanopyridine, isonicotinonitrile, 4-pyridinecarbonitrile, isonicotinic acid nitrile, 4-pyridinenitrile, 4-cyano pyridine, .gamma.-cyanopyridine, gamma-cyanopyridine, p-cyanopyridine, pubchem11155
CID PubChem 7506
ChEBI CHEBI:28020
Nom IUPAC pyridine-4-carbonitrile
SMILES C1=CN=CC=C1C#N
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Cyanopyridine
Note relative au nom 98%
% min. CAS 97.5
% max. CAS 100.0
Point de fusion 77°C to 81°C
Couleur Blanc
Point d’ébullition 196°C
Point d’éclair 88°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 97.5% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire (C5H4N)CN
Quantité 25 g
Beilstein 22,46
Informations sur la solubilité Solubility in water: 32g/L (16°C)
Poids de la formule 104.11
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Cristaux ou poudre
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • 4-Cyanopyridine
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.