Learn More
4-cyanopyridine, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Product Code. 11364739
missing translation for 'changeView'
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Quantité:
10 g
100 g
500 g
2500 g
missing translation for 'unitSize'
100g
10g
2500g
500g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantité unitSize
11364739 10 g 10g
11414023 100 g 100g
11424023 500 g 500g
11434023 2500 g 2500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 missing translation for 'options'
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 11364739 missing translation for 'mfr' Thermo Scientific Alfa Aesar missing translation for 'supplierNo' A10286.09
Demander un format en vrac ou personnalisé
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
This item is not returnable. View return policy
CAS: 100-48-1 | C6H4N2 | 104.112 g/mol
4-Cyanopyridine is used as an intermediate in organic synthesis and pharmaceutical substances like isonicotinylhydrazide, which is used in the treatment of tuberculosis. It is used as a precursor for the preparation of isonicotinic acid and 4-diemthylaminopyridine (DMAP). It is involved in the synthesis of 6-methyl-2-pyridin-4-yl-pyrimidin-4-ylamine by reacting with acetonitrile.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
La 4-cyanopyridine est utilisée comme intermédiaire dans la synthèse organique et dans les substances pharmaceutiques comme lʼisonicotinylhydrazide, qui est utilisée dans le traitement de la tuberculose. Elle est utilisée comme précurseur pour la préparation de lʼacide isonicotinique et de la 4-diemthylaminopyridine (DMAP). Elle est impliquée dans la synthèse de 6-méthyle-2-pyridine-4-yl-pyrimidine-4-ylamine en réagissant avec lʼacétonitrile.
Solubilité
Soluble dans l’eau.
Remarques
Incompatible avec les acides forts, les bases fortes et les agents oxydants forts.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 100-48-1
Formule moléculaire C6H4N2
Poids moléculaire (g/mol) 104.112
Numéro MDL MFCD00006417
Clé InChI GPHQHTOMRSGBNZ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-cyanopyridine, isonicotinonitrile, 4-pyridinecarbonitrile, isonicotinic acid nitrile, 4-pyridinenitrile, 4-cyano pyridine, .gamma.-cyanopyridine, gamma-cyanopyridine, p-cyanopyridine, pubchem11155
CID PubChem 7506
ChEBI CHEBI:28020
Nom IUPAC pyridine-4-carbonitrile
SMILES C1=CN=CC=C1C#N
Specifications
Nom chimique ou matériau 4-Cyanopyridine
Point de fusion 76°C to 80°C
pH 6
Point d’ébullition 194°C to 196°C
Point d’éclair 88°C (190°F)
Odeur Pungent
Quantité 10 g
Beilstein 107712
Informations sur la solubilité Soluble in water.
Poids de la formule 104.11
Pourcentage de pureté 98%